Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human T-box transcription factor TBX18 Protein
Produktkod. 16025680
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16025680
Brand: enQuireBio™ QP6766ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) T-box transcription factor TBX18, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001073977.1
Gen-ID (Entrez) 9096
Namn T-box transcription factor TBX18 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol TBX18
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MAEKRRGSPC SMLSLKAHAF SVEALIGAEK QQQLQKKRRK LGAEEAAGAV DDGGCSRGGG AGEKGSSEGD EGAALPPPAG ATSGPARSGA DLERGAAGGC EDGFQQGASP LASPGGSPKG SPARSLARPG TPLPSPQAPR VDLQGAELWK RFHEIGTEMI ITKAGRRMFP AMRVKISGLD PHQQYYIAMD IVPVDNKRYR YVYHSSKWMV AGNADSPVPP RVYIHPDSPA SGETWMRQVI SFDKLKLTNN ELDDQGHIIL HSMHKYQPRV HVIRKDCGDD LSPIKPVPSG EGVKAFSFPE TVFTTVTAYQ NQQITRLKID RNPFAKGFRD SGRNRMGLEA LVESYAFWRP SLRTLTFEDI PGIPKQGNAS SSTLLQGTGN GVPATHPHLL SGSSCSSPAF HLGPNTSQLC SLAPADYSAC ARSGLTLNRY STSLAETYNR LTNQAGETFA PPRTPSYVGV SSSTSVNMSM GGTDGDTFSC PQTSLSMQIS GMSPQLQYIM PSPSSNAFAT NQTHQGSYNT FRLHSPCALY GYNFSTSPKL AASPEKIVSS QGSFLGSSPS GTMTDRQMLP PVEGVHLLSS GGQQSFFDSR TLGSLTLSSS QVSAHMV
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.