Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human T-cell receptor alpha chain C region Protein Produktkod.: 16096170
enQuireBio™ Recombinant Human T-cell receptor alpha chain C region Protein
Produktkod. 16096170
100 μg, 100µg
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16096170
Brand: enQuireBio™ QP6836ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) T-cell receptor alpha chain C region, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Namn T-cell receptor alpha chain C region Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol TRAC
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens PNIQNPDPAV YQLRDSKSSD KSVCLFTDFD SQTNVSQSKD SDVYITDKTV LDMRSMDFKS NSAVAWSNKS DFACANAFNN SIIPEDTFFP SPESSCDVKL VEKSFETDTN LNFQNLSVIG FRILLLKVAG FNLLMTLRLW SS
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Produkttitel
enQuireBio™ Recombinant Human T-cell receptor alpha chain C region Protein >