Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human TAF5L Protein
Produktkod. p-7153589
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16025620
Brand: enQuireBio™ QP6759ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TAF5L, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001020418.1
Gen-ID (Entrez) 27097
Namn TAF5L Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol TAF5L
Protein Längd Full Length of Isoform 2
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens MKRVRTEQIQ MAVSCYLKRR QYVDSDGPLK QGLRLSQTAE EMAANLTVQS ESGCANIVSA APCQAEPQQY EVQFGRLRNF LTDSDSQHSH EVMPLLYPLF VYLHLNLVQN SPKSTVESFY SRFHGMFLQN ASQKDVIEQL QTTQTIQDIL SNFKLRAFLD NKYVVRLQED SYNYLIRYLQ SDNNTALCKV LTLHIHLDVQ PAKRTDYQLY ASGSSSRSEN NGLEPPDMPS PILQNEAALE VLQESIKRVK DGPPSLTTIC FYAFYNTEQL LNTAEISPDS KLLAAGFDNS CIKLWSLRSK KLKSEPHQVD VSRIHLACDI LEEEV
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.