Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human TAR DNA-binding protein 43 Protein
Produktkod. 16015640
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16015640
Brand: enQuireBio™ QP6761ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TAR DNA-binding protein 43, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_031401.1
Gen-ID (Entrez) 23435
Namn TAR DNA-binding protein 43 Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol TARDBP
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MSEYIRVTED ENDEPIEIPS EDDGTVLLST VTAQFPGACG LRYRNPVSQC MRGVRLVEGI LHAPDAGWGN LVYVVNYPKD NKRKMDETDA SSAVKVKRAV QKTSDLIVLG LPWKTTEQDL KEYFSTFGEV LMVQVKKDLK TGHSKGFGFV RFTEYETQVK VMSQRHMIDG RWCDCKLPNS KQSQDEPLRS RKVFVGRCTE DMTEDELREF FSQYGDVMDV FIPKPFRAFA FVTFADDQIA QSLCGEDLII KGISVHISNA EPKHNSNRQL ERSGRFGGNP GGFGNQGGFG NSRGGGAGLG NNQGSNMGGG MNFGAFSINP AMMAAAQAAL QSSWGMMGML ASQQNQSGPS GNNQNQGNMQ REPNQAFGSG NNSYSGSNSG AAIGWGSASN AGSGSG
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.