Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Tenascin C Protein
Produktkod. 16016111
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16016111
Brand: enQuireBio™ QP8717ec200ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tenascin C, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_002151.2
Gen-ID (Entrez) 3371
Namn Tenascin C Protein
Kvantitet 200 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol TNC
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens DSPRDLTATE VQSETALLTW RPPRASVTGY LLVYESVDGT VKEVIVGPDT TSYSLADLSP STHYTAKIQA LNGPLRSNMI QTIFTTIGLL YPFPKDCSQA MLNGDTTSGL YTIYLNGDKA EALEVFCDMT SDGGGWIVFL RRKNGRENFY QNWKAYAAGF GDRREEFWLG LDNLNKITAQ GQYELRVDLR DHGETAFAVY DKFSVGDAKT RYKLKVEGYS GTAGDSMAYH NGRSFSTFDK DTDSAITNCA LSYKGAFWYR NCHRVNLMGR YGDNNHSQGV NWFHWKGHEH SIQFAEMKLR PSNFRNLEGR RKRA
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.