Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human TGFB3 Protein
Produktkod. 16095810
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16095810
Brand: enQuireBio™ QP6783ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TGFB3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001316867.1
Gen-ID (Entrez) 7043
Namn TGFB3 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol TGFB3
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens LSTCTTLDFG HIKKKRVEAI RGQILSKLRL TSPPEPTVMT HVPYQVLALY NSTRELLEEM HGEREEGCTQ ENTESEYYAK EIHKFDMIQG LAEHNELAVC PKGITSKVFR FNVSSVEKNR TNLFRAEFRV LRVPNPSSKR NEQRIELFQI LRPDEHIAKQ RYIGGKNLPT RGTAEWLSFD VTDTVREWLL RRESNLGLEI SIHCPCHTFQ PNGDILENIH EVMEIKFKGV DNEDDHGRGD LGRLKKQKDH HNPHLILMMI PPHRLDNPGQ GGQRKKR
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.