Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human THAP domain-containing protein 1
Produktkod. 16041401
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16041401
Brand: enQuireBio™ QP7886ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) THAP domain-containing protein 6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001304720.1
Gen-ID (Entrez) 152815
Namn THAP domain-containing protein 1
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol THAP6
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MVKCCSAIGC ASRCLPNSKL KGLTFHVFPT DENIKRKWVL AMKRLDVNAA GIWEPKKGDV LCSRHFKKTD FDRSAPNIKL KPGVIPSIFD SPYHLQGKRE KLHCRKNFTL KTVPATNYNH HLVGASSCIE EFQSQFIFEH SYSVMDSPKK LKHKLDHVIG ELEDTKESLR NVLDREKRFQ KSLRKTIREL KDECLISQET ANRLDTFCWD CCQESIEQDY IS
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.