missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

enQuireBio™ Recombinant Human Thioredoxin-2 / TXN2 Protein

Produktkod. 16022131
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16022131

Brand: enQuireBio™ QP8009ec100ug

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Thioredoxin-2 / TXN2, was expressed in the hosts and tags indicated.

Specifikationer

Tillträdesnummer NP_036605.2
Gen-ID (Entrez) 25828
Namn Thioredoxin-2 / TXN2 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol TXN2
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens TTFNIQDGPD FQDRVVNSET PVVVDFHAQW CGPCKILGPR LEKMVAKQHG KVVMAKVDID DHTDLAIEYE VSAVPTVLAM KNGDVVDKFV GIKDEDQLEA FLKKLIG
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.