Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Thioredoxin domain-containing protein 1
Produktkod. 16091791
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16091791
Brand: enQuireBio™ QP7950ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Thioredoxin domain-containing protein 5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001139021.1
Gen-ID (Entrez) 81567
Namn Thioredoxin domain-containing protein 1
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol TXNDC5
Protein Längd Full Length of Isoform 2
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens MEDAKVYVAK VDCTAHSDVC SAQGVRGYPT LKLFKPGQEA VKYQGPRDFQ TLENWMLQTL NEEPVTPEPE VEPPSAPELK QGLYELSASN FELHVAQGDH FIKFFAPWCG HCKALAPTWE QLALGLEHSE TVKIGKVDCT QHYELCSGNQ VRGYPTLLWF RDGKKVDQYK GKRDLESLRE YVESQLQRTE TGATETVTPS EAPVLAAEPE ADKGTVLALT ENNFDDTIAE GITFIKFYAP WCGHCKTLAP TWEELSKKEF PGLAGVKIAE VDCTAERNIC SKYSVRGYPT LLLFRGGKKV SEHSGGRDLD SLHRFVLSQA KDEL
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.