Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Thioredoxin-related transmembrane protein 1
Produktkod. 16056000
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16056000
Brand: enQuireBio™ QP6810ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Thioredoxin-related transmembrane protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001137484.1
Gen-ID (Entrez) 51075
Namn Thioredoxin-related transmembrane protein 1
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol TMX2
Protein Längd Extracellular Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens LPTQREDGNP CDFDWREVEI LMFLSAIVMM KNRRSITVEQ HIGNIFMFSK VANT
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.