Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Thioredoxin / TXN / SASP Protein
Produktkod. 16064551
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16064551
Brand: enQuireBio™ QP8427ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Thioredoxin / TXN / SASP Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001231867.1
Gen-ID (Entrez) 7295
Namn Thioredoxin / TXN / SASP Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol TXN
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens VKQIESKTAF QEALDAAGDK LVVVDFSATW CGPCKMIKPF FHSLSEKYSN VIFLEVDVDD CQDVASECEV KCMPTFQFFK KGQKVGEFSG ANKEKLEATI NELV
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.