Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Thrombospondin-1 Protein
Produktkod. p-7155227
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16035341
Brand: enQuireBio™ QP8570ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Thrombospondin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_003237.2
Gen-ID (Entrez) 7057
Namn Thrombospondin-1 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol THBS1
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens NRIPESGGDN SVFDIFELTG AARKGSGRRL VKGPDPSSPA FRIEDANLIP PVPDDKFQDL VDAVRAEKGF LLLASLRQMK KTRGTLLALE RKDHSGQVFS VVSNGKAGTL DLSLTVQGKQ HVVSVEEALL ATGQWKSITL FVQEDRAQLY IDCEKMENAE LDVPIQSVFT RDLASIARLR IAKGGVNDNF QGVLQNVRFV FGTTPEDILR NKGCSSSTSV LLTLDNNVVN GSSPAIRTNY IGHKTKDLQA ICGISCDELS SMVLELRGLR TIVTTLQDSI RKVTEENKEL ANELRRPPLC YHNGVQYRNN EEWTVDSCTE CHCQNSVTIC KK
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.