Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Thyroid hormone-inducible hepatic Protein
Produktkod. 16061671
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16061671
Brand: enQuireBio™ QP7931ec200ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Thyroid hormone-inducible hepatic protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_003242.1
Gen-ID (Entrez) 7069
Namn Thyroid hormone-inducible hepatic Protein
Kvantitet 200 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Thrsp
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens MQVLTKRYPK NCLLTVMDRY AAEVHNMEQV VMIPSLLRDV QLSGPGGQAQ AEAPDLYTYF TMLKAICVDV DHGLLPREEW QAKVAGSEEN GTAETEEVED ESASGELDLE AQFHLHFSSL HHILMHLTEK AQEVTRKYQE MTGQVW
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.