Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human TIM14 Protein
Produktkod. 16081981
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16081981
Brand: enQuireBio™ QP7984ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TIM14, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001177162.1
Gen-ID (Entrez) 131118
Namn TIM14 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol DNAJC19
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens ASTVVAVGLT IAAAGFAGRY VLQAMKHMEP QVKQVFQSLP KSAFSGGYYR GGFEPKMTKR EAALILGVSP TANKGKIRDA HRRIMLLNHP DKGGSPYIAA KINEAKDLLE GQAKK
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.