Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human TIM16 Protein
Produktkod. 16083741
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16083741
Brand: enQuireBio™ QP8280ec50ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TIM16, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_057153.8
Gen-ID (Entrez) 51025
Namn TIM16 Protein
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol PAM16
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens MAKYLAQIIV MGVQVVGRAF ARALRQEFAA SRAAADARGR AGHRSAAASN LSGLSLQEAQ QILNVSKLSP EEVQKNYEHL FKVNDKSVGG SFYLQSKVVR AKERLDEELK IQAQEDREKG QMPHT
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.