Få mere at vide
R&D Systems™ Recombinant Human TNF-alpha Hyperactive Mutant Protein
Produktkode 18757576
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
100 μg
25 μg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 18757576
missing translation for 'mfr': R&D Systems™ 8599TA025/CF
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Mutant form with approximately 5-fold greater activity
  • Measured in a cytotoxicity assay using L-929 mouse fibroblast cells in the presence of the metabolic inhibitor actinomycin D.
  • ED50 for this effect is 20 to 100 pg/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tillträdesnummer P01375
För användning med (applikation) Bioactivity
Gen-ID (Entrez) 7124
Molekylvikt (g/mol) 17 kDa
Namn APC1 protein, Cachectin, Cachetin, DIF, TNF, TNF, monocyte-derived, TNF-a, TNFA, TNFalpha, TNF-alphacachectin, TNFATNF, macrophage-derived, TNFG1F, TNFSF1A, TNFSF2, TNFSF2TNF superfamily, member 2, tumor necrosis factor, tumor necrosis factor (TNF superfamily, member 2), tumor necrosis factor alpha, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 2, tumor necrosis factor-alpha
Kvantitet 25 μg
Källa E. coli-derived human TNF-alpha protein Lys87-Leu233 (Leu233Phe), with an N-terminal Met-Arg-Lys-Arg
Förvaringskrav Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Gensymbol TNF
Konjugera Unconjugated
Art Human
Rekonstitution Reconstitute at 100 μg/mL in PBS.
Buffert Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Endotoxinnivå <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Renhet eller kvalitetsklass >95%, by SDS-PAGE with silver staining.
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.