missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

enQuireBio™ Recombinant Human TNFRSF17 / BCMA Protein

Produktkod. 15903638
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
20 μg
250 μg
5 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
20µg
250µg
5µg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15903638

Brand: enQuireBio™ QP10365ec5ug

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

A DNA sequence encoding the Human TNFRSF17 / BCMA, was expressed in the hosts and tags indicated.

Specifikationer

Tillträdesnummer NP_001183.2
Gen-ID (Entrez) 608
Namn TNFRSF17 / BCMA Protein
Kvantitet 5 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Gensymbol TNFRSF17
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Biologisk aktivitet The ED50 as determined by its ability to inhibit APRIL-mediated proliferation of anti-IgM stimulated murine B cells is no less than 40 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 2.5 M 104 IU/mg in the presence of 100 ng/ml human APRIL.
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag Untagged
Sekvens AGQCSQNEYF DSLLHACIPC QLRCSSNTPP LTCQRYCNAS VTNSVKGTNA
Buffert 0.2 um filtered 30 % acetonitrile, 0.1 % TFA, lyophilized
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 98% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.