Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human TNFSF10 / TRAIL / APO-2L Protein
Produktkod. p-7153661
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16046050
Brand: enQuireBio™ QP6817ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TNFSF10 / TRAIL / APO-2L, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001177871.1
Gen-ID (Entrez) 8743
Namn TNFSF10 / TRAIL / APO-2L Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol TNFSF10
Protein Längd Extracellular Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens TNELKQMQDK YSKSGIACFL KEDDSYWDPN DEESMNSPCW QVKWQLRQLV RKMILRTSEE TISTVQEKQQ NISPLVRERG PQRVAAHITG TRGRSNTLSS PNSKNEKALG RKINSWESSR SGHSFLSNLH LRNGELVIHE KGFYYIYSQT YFRFQEEIKE NTKNDKQMVQ YIYKYTSYPD PILLMKSARN SCWSKDAEYG LYSIYQGGIF ELKENDRIFV SVTNEHLIDM DHEASFFGAF LVG
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.