Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Toll-like receptor 1 Protein
Produktkod. 16058291
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16058291
Brand: enQuireBio™ QP9436ye100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Toll-like receptor 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_003254.2
Gen-ID (Entrez) 7096
Namn Toll-like receptor 1 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol TLR1
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens SEFLVDRSKN GLIHVPKDLS QKTTILNISQ NYISELWTSD ILSLSKLRIL IISHNRIQYL DISVFKFNQE LEYLDLSHNK LVKISCHPTV NLKHLDLSFN AFDALPICKE FGNMSQLKFL GLSTTHLEKS SVLPIAHLNI SKVLLVLGET YGEKEDPEGL QDFNTESLHI VFPTNKEFHF ILDVSVKTVA NLELSNIKCV LEDNKCSYFL SILAKLQTNP KLSNLTLNNI ETTWNSFIRI LQLVWHTTVW YFSISNVKLQ GQLDFRDFDY SGTSLKALSI HQVVSDVFGF PQSYIYEIFS NMNIKNFTVS GTRMVHMLCP SKISPFLHLD FSNNLLTDTV FENCGHLTEL ETLILQMNQL KELSKIAEMT TQMKSLQQLD ISQNSVSYDE KKGDCSWTKS LLSLNMSSNI LTDTIFRCLP PRIKVLDLHS NKIKSIPKQV VKLEALQELN VAFNSLTDLP GCGSFSSLSV LIIDHNSVSH PSADFFQSCQ KMRSIKAGDN PFQCTCELGE FVKNIDQVSS EVLEGWPDSY KCDYPESYRG TLLKDFHMSE LSCNIT
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.