Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human TPM4 / Tropomyosin 4 Protein
Produktkod. 16016120
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16016120
Brand: enQuireBio™ QP6828ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TPM4 / Tropomyosin 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001138632.1
Gen-ID (Entrez) 7171
Namn TPM4 / Tropomyosin 4 Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol TPM4
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens AGLNSLEAVK RKIQALQQQA DEAEDRAQGL QRELDGERER REKAEGDVAA LNRRIQLVEE ELDRAQERLA TALQKLEEAE KAADESERGM KVIENRAMKD EEKMEIQEMQ LKEAKHIAEE ADRKYEEVAR KLVILEGELE RAEERAEVSE LKCGDLEEEL KNVTNNLKSL EAASEKYSEK EDKYEEEIKL LSDKLKEAET RAEFAERTVA KLEKTIDDLE EKLAQAKEEN VGLHQTLDQT LNELNCI
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.