Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Transcription elongation factor A protein 1
Produktkod. 16029550
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16029550
Brand: enQuireBio™ QP7582ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Transcription elongation factor A protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_003186.1
Gen-ID (Entrez) 6919
Namn Transcription elongation factor A protein 1
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol TCEA2
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MMGKEEEIAR IARRLDKMVT KKSAEGAMDL LRELKAMPIT LHLLQSTRVG MSVNALRKQS SDEEVIALAK SLIKSWKKLL DASDAKARER GRGMPLPTSS RDASEAPDPS RKRPELPRAP STPRITTFPP VPVTCDAVRN KCREMLTAAL QTDHDHVAIG ADCERLSAQI EECIFRDVGN TDMKYKNRVR SRISNLKDAK NPDLRRNVLC GAITPQQIAV MTSEEMASDE LKEIRKAMTK EAIREHQMAR TGGTQTDLFT CGKCRKKNCT YTQVQTRSSD EPMTTFVVCN ECGNRWKFC
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.