Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Transcription factor BTF3 Protein
Produktkod. 16004341
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16004341
Brand: enQuireBio™ QP8384ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Transcription factor BTF3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001032726.1
Gen-ID (Entrez) 689
Namn Transcription factor BTF3 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol BTF3
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens TIMNQEKLAK LQAQVRIGGK GTARRKKKVV HRTATADDKK LQFSLKKLGV NNISGIEEVN MFTNQGTVIH FNNPKVQASL AANTFTITGH AETKQLTEML PSILNQLGAD SLTSLRRLAE ALPKQSVDGK APLATGEDDD DEVPDLVENF DEASKNEAN
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.