Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Transcription intermediary factor 1-alpha Protein
Produktkod. 16066220
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16066220
Brand: enQuireBio™ QP6842ec50ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Transcription intermediary factor 1-alpha, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_003843.3
Gen-ID (Entrez) 8805
Namn Transcription intermediary factor 1-alpha Protein
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol TRIM24
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens KKKTEGLVKL TPIDKRKCER LLLFLYCHEM SLAFQDPVPL TVPDYYKIIK NPMDLSTIKK RLQEDYSMYS KPEDFVADFR LIFQNCAEFN EPDSEVANAG IKLENYFEEL LKNLYPEKRF PK
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.