Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Transcription termination factor 1 Protein
Produktkod. 16026151
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16026151
Brand: enQuireBio™ QP8725ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Transcription termination factor 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Tillträdesnummer NP_001192225.1
Gen-ID (Entrez) 7270
Namn Transcription termination factor 1 Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol TTF1
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens HTPVSDKKKK KCSIHKERPQ KHSHEIFRDS SLVNEQSQIT RRKKRKKDFQ HLISSPLKKS RICDETANAT STLKKRKKRR YSALEVDEEA GVTVVLVDKE NINNTPKHFR KDVDVVCVDM SIEQKLPRKP KTDKFQVLAK SHAHKSEALH SKVREKKNKK HQRKAASWES QRARDTLPQS ESHQEESWLS VGPGGEITEL PASAHKNKSK KKKKKSSNRE YETLAMPEGS QA
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.