Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Transcriptional enhancer factor TEF-1 Protein
Produktkod. 16008291
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16008291
Brand: enQuireBio™ QP9426ye10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Transcriptional enhancer factor TEF-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Tillträdesnummer NP_068780.2
Gen-ID (Entrez) 7003
Namn Transcriptional enhancer factor TEF-1 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol TEAD1
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens MEPSSWSGSE SPAENMERMS DSADKPIDND AEGVWSPDIE QSFQEALAIY PPCGRRKIIL SDEGKMYGRN ELIARYIKLR TGKTRTRKQV SSHIQVLARR KSRDFHSKLK DQTAKDKALQ HMAAMSSAQI VSATAIHNKL GLPGIPRPTF PGAPGFWPGM IQTGQPGSSQ DVKPFVQQAY PIQPAVTAPI PGFEPASAPA PSVPAWQGRS IGTTKLRLVE FSAFLEQQRD PDSYNKHLFV HIGHANHSYS DPLLESVDIR QIYDKFPEKK GGLKELFGKG PQNAFFLVKF WADLNCNIQD DAGAFYGVTS QYESSENMTV TCSTKVCSFG KQVVEKVETE YARFENGRFV YRINRSPMCE YMINFIHKLK HLPEKYMMNS VLENFTILLV VTNRDTQETL LCMACVFEVS NSEHGAQHHI YRLVKD
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis