Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Transcriptional enhancer factor TEF-5 Protein
Produktkod. 16002271
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16002271
Brand: enQuireBio™ QP8032ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Transcriptional enhancer factor TEF-5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_003205.2
Gen-ID (Entrez) 7005
Namn Transcriptional enhancer factor TEF-5 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol TEAD3
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MNLDQVSKDK ALQSMASMSS AQIVSASVLQ NKFSPPSPLP QAVFSTSSRF WSSPPLLGQQ PGPSQDIKPF AQPAYPIQPP LPPTLSSYEP LAPLPSAAAS VPVWQDRTIA SSRLRLLEYS AFMEVQRDPD TYSKHLFVHI GQTNPAFSDP PLEAVDVRQI YDKFPEKKGG LKELYEKGPP NAFFLVKFWA DLNSTIQEGP GAFYGVSSQY SSADSMTISV STKVCSFGKQ VVEKVETEYA RLENGRFVYR IHRSPMCEYM INFIHKLKHL PEKYMMNSVL ENFTILQVVT SRDSQETLLV IAFVFEVSTS EHGAQHHVYK LVKD
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.