Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Transmembrane protein 44 Protein
Produktkod. p-7153649
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16025980
Brand: enQuireBio™ QP6806ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Transmembrane protein 44, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001011655.1
Gen-ID (Entrez) 93109
Namn Transmembrane protein 44 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol TMEM44
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MKSKMRQALG FAKEARESPD TQALLTCAEK EEENQENLDW VPLTTLSHCK SLRTMTAISR YMELTIEPVQ QAGCSATRLP GDGQTSAGDA SLQDPPSYPP VQVIRARVSS GSSSEVSSIN SDLEQKYWEA LNSEQWDPED VNLEGSKENV ELLGSQVHQD SVRTAHLSDD D
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.