Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Trimethylguanosine synthase Protein
Produktkod. 16051791
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16051791
Brand: enQuireBio™ QP7949ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Trimethylguanosine synthase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001304831.1
Gen-ID (Entrez) 96764
Namn Trimethylguanosine synthase Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol TGS1
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MRVIAIDIDP VKIALARNNA EVYGIADKIE FICGDFLLLA SFLKADVVFL SPPWGGPDYA TAETFDIRTM MSPDGFEIFR LSKKITNNIV YFLPRNADID QVASLAGPGG QVEIEQNFLN NKLKTITAYF GDLIRRPASE T
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.