Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Trimethylguanosine synthase Protein
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NP_001304831.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 96764 |
| Namn | Trimethylguanosine synthase Protein |
| Kvantitet | 50 μg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoxinkoncentration | Not determined. |
| Gensymbol | TGS1 |
| Protein Längd | Partial (see sequence information for more details). |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Korsreaktivitet | Human |
| Visa mer |