Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Tripartite motif-containing protein 1
Produktkod. 16032841
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16032841
Brand: enQuireBio™ QP8134ec200ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tripartite motif-containing protein 5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_149023.2
Gen-ID (Entrez) 85363
Namn Tripartite motif-containing protein 1
Kvantitet 200 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol TRIM5
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-B2M
Sekvens MASGILVNVK EEVTCPICLE LLTQPLSLDC GHSFCQACLT ANHKKSMLDK GESSCPVCRI SYQPENIRPN RHVANIVEKL REVKLSPEGQ KVDHCARHGE KLLLFCQEDG KVICWLCERS QEHRGHHTFL TEEVAREYQV KLQAALEMLR QKQQEAEELE ADIREEKASW KTQIQYDKTN VLADFEQLRD ILDWEESNEL QNLEKEEEDI LKSLTNSETE MVQQTQSLRE LISDLEHRLQ GSVMELLQGV DGVIKRTENV TLKKPETFPK NQRRVFRAPD LKGMLEVFRE LTDVRRYWVD VTVAPNNISC AVISEDKRQV SSPKPQIIYG ARGTRYQTFV NFNYCTGILG SQSITSGKHY WEVDVSKKTA WILGVCAGFQ PDAMCNIEKN ENYQPKYGYW VIGLEEGVKC SAFQDSSFHT PSVPFIVPLS VIICPDRVGV FLDYEACTVS FFNITNHGFL IYKFSHCSFS QPVFPYLNPR KCGVPMTLCS PSS
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.