Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Tropomodulin-1 Protein
Produktkod. p-7153652
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16006000
Brand: enQuireBio™ QP6809ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tropomodulin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Tillträdesnummer NP_001159588.1
Gen-ID (Entrez) 7111
Namn Tropomodulin-1 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol TMOD1
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens MSYRRELEKY RDLDEDEILG ALTEEELRTL ENELDELDPD NALLPAGLRQ KDQTTKAPTG PFKREELLDH LEKQAKEFKD REDLVPYTGE KRGKVWVPKQ KPLDPVLESV TLEPELEEAL ANASDAELCD IAAILGMHTL MSNQQYYQAL SSSSIMNKEG LNSVIKPTQY KPVPDEEPNS TDVEETLERI KNNDPKLEEV NLNNIRNIPI PTLKAYAEAL KENSYVKKFS IVGTRSNDPV AYALAEMLKE NKVLKTLNVE SNFISGAGIL RLVEALPYNT SLVEMKIDNQ SQPLGNKVEM EIVSMLEKNA TLLKFGYHFT QQGPRLRASN AMMNNNDLVR KRRLADLTGP IIPKCRSGV
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.