Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Tropomodulin-4 Protein
Produktkod. p-7154186
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16009170
Brand: enQuireBio™ QP7523ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tropomodulin-4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_037485.2
Gen-ID (Entrez) 29765
Namn Tropomodulin-4 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol TMOD4
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens MSSYQKELEK YRDIDEDEIL RTLSPEELEQ LDCELQEMDP ENMLLPAGLR QRDQTKKSPT GPLDREALLQ YLEQQALEVK ERDDLVPFTG EKKGKPYIQP KREIPAEEQI TLEPELEEAL AHATDAEMCD IAAILDMYTL MSNKQYYDAL CSGEICNTEG ISSVVQPDKY KPVPDEPPNP TNIEEILKRV RSNDKELEEV NLNNIQDIPI PMLSELCEAM KANTYVRSFS LVATRSGDPI ANAVADMLRE NRSLQSLNIE SNFISSTGLM AVLKAVRENA TLTELRVDNQ RQWPGDAVEM EMATVLEQCP SIVRFGYHFT QQGPRARAAQ AMTRNNELRR QQKKR
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.