Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Troponin C, skeletal muscle Protein
Produktkod. p-7153664
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16026070
Brand: enQuireBio™ QP6820ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Troponin C, skeletal muscle, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_003270.1
Gen-ID (Entrez) 7125
Namn Troponin C, skeletal muscle Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol TNNC2
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens TDQQAEARSY LSEEMIAEFK AAFDMFDADG GGDISVKELG TVMRMLGQTP TKEELDAIIE EVDEDGSGTI DFEEFLVMMV RQMKEDAKGK SEEELAECFR IFDRNADGYI DPEELAEIFR ASGEHVTDEE IESLMKDGDK NNDGRIDFDE FLKMMEGVQ
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.