Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human TRPA1 Protein
Produktkod. 16056230
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16056230
Brand: enQuireBio™ QP6843ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) TRPA1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_015628.2
Gen-ID (Entrez) 8989
Namn TRPA1 Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol TRPA1
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens IGLAVGDIAE VQKHASLKRI AMQVELHTSL EKKLPLWFLR KVDQKSTIVY PNKPRSGGML FHIFCFLFCT GEIRQEIPNA DKSLEMEILK QKYRLKDLTF LLEKQHELIK LIIQKMEIIS ETEDDDSHCS FQDRFKKEQM EQRNSRWNTV LRAVKAKTHH LEP
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.