Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Tryptophan 2,3-dioxygenase Protein
Produktkod. 16005720
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16005720
Brand: enQuireBio™ QP6770ye200ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tryptophan 2,3-dioxygenase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_005642.1
Gen-ID (Entrez) 6999
Namn Tryptophan 2,3-dioxygenase Protein
Kvantitet 200 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Tdo2
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens MSGCPFLGNN FGYTFKKLPV EGSEEDKSQT GVNRASKGGL IYGNYLHLEK VLNAQELQSE TKGNKIHDEH LFIITHQAYE LWFKQILWEL DSVREIFQNG HVRDERNMLK VVSRMHRVSV ILKLLVQQFS ILETMTALDF NDFREYLSPA SGFQSLQFRL LENKIGVLQN MRVPYNRRHY RDNFKGEENE LLLKSEQEKT LLELVEAWLE RTPGLEPHGF NFWGKLEKNI TRGLEEEFIR IQAKEESEEK EEQVAEFQKQ KEVLLSLFDE KRHEHLLSKG ERRLSYRALQ GALMIYFYRE EPRFQVPFQL LTSLMDIDSL MTKWRYNHVC MVHRMLGSKA GTGGSSGYHY LRSTVSDRYK VFVDLFNLST YLIPRHWIPK MNPTIHKFLY TAEYCDSSYF SSDESD
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.