Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Tryptophan 2,3-dioxygenase Protein
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Spezifikation
Spezifikation
| Tillträdesnummer | NP_005642.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 6999 |
| Namn | Tryptophan 2,3-dioxygenase Protein |
| Kvantitet | 500 μg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoxinkoncentration | Not determined. |
| Gensymbol | Tdo2 |
| Protein Längd | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Korsreaktivitet | Human |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur