missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Novus Biologicals™ Recombinant Human TSPYL3 GST (N-Term) Protein

Produktkod. 18446189 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 μg
25 μg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18446189 10 μg
18485569 25 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18446189 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer H00128854P0110ug

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Recombinant Protein

This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

För användning med (applikation) Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formulering 50 mM Tris-HCl, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 128854
Molekylvikt (g/mol) MolecularWeight-theroretical: 66 kDa
Kvantitet 10 μg
Förvaringskrav Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Gene Alias bA392M18.1, MGC126605, MGC126607, testis specific protein, Y-linked 26, pseudogene, TSPYL3
Gensymbol TSPY26P
Renhet eller kvalitetsklass >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein TSPYL3
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.