Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Tubulin polymerization-promoting Protein
Produktkod. p-7153674
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16026130
Brand: enQuireBio™ QP6830ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tubulin polymerization-promoting protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_008961.1
Gen-ID (Entrez) 11076
Namn Tubulin polymerization-promoting Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol TPPP
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens MADKAKPAKA ANRTPPKSPG DPSKDRAAKR LSLESEGAGE GAAASPELSA LEEAFRRFAV HGDARATGRE MHGKNWSKLC KDCQVIDGRN VTVTDVDIVF SKIKGKSCRT ITFEQFQEAL EELAKKRFKD KSSEEAVREV HRLIEGKAPI ISGVTKAISS PTVSRLTDTT KFTGSHKERF DPSGKGKGKA GRVDLVDESG YVSGYKHAGT YDQKVQGGK
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.