Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Tumor protein D52 Protein
Produktkod. 16016100
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16016100
Brand: enQuireBio™ QP6825ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tumor protein D52, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001020423.1
Gen-ID (Entrez) 7163
Namn Tumor protein D52 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol TPD52
Protein Längd Full Length of Isoform 2
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MDRGEQGLLR TDPVPEEGED VAATISATET LSEEEQEELR RELAKVEEEI QTLSQVLAAK EKHLAEIKRK LGINSLQELK QNIAKGWQDV TATSAYKKTS ETLSQAGQKA SAAFSSVGSV ITKKLEDVKN SPTFKSFEEK VENLKSKVGG TKPAGGDFGE VLNSAANASA TTTEPLPEKT QESL
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.