Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Tumor protein D52 Protein
Produktkod. p-7153669
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16026100
Brand: enQuireBio™ QP6825ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tumor protein D52, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001020423.1
Gen-ID (Entrez) 7163
Namn Tumor protein D52 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol TPD52
Protein Längd Full Length of Isoform 2
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MDRGEQGLLR TDPVPEEGED VAATISATET LSEEEQEELR RELAKVEEEI QTLSQVLAAK EKHLAEIKRK LGINSLQELK QNIAKGWQDV TATSAYKKTS ETLSQAGQKA SAAFSSVGSV ITKKLEDVKN SPTFKSFEEK VENLKSKVGG TKPAGGDFGE VLNSAANASA TTTEPLPEKT QESL
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.