Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Tumor suppressor candidate 2 Protein
Produktkod. 16056330
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16056330
Brand: enQuireBio™ QP6856ec200ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tumor suppressor candidate 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_009206.1
Gen-ID (Entrez) 11334
Namn Tumor suppressor candidate 2 Protein
Kvantitet 200 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol TUSC2
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens GASGSKARGL WPFASAAGGG GSEAAGAEQA LVRPRGRAVP PFVFTRRGSM FYDEDGDLAH EFYEETIVTK NGQKRAKLRR VHKNLIPQGI VKLDHPRIHV DFPVILYEV
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.