Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Twinfilin-2 Protein
Produktkod. 16080721
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16080721
Brand: enQuireBio™ QP7777ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Twinfilin-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_009215.1
Gen-ID (Entrez) 11344
Namn Twinfilin-2 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol TWF2
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens AHQTGIHATE ELKEFFAKAR AGSVRLIKVV IEDEQLVLGA SQEPVGRWDQ DYDRAVLPLL DAQQPCYLLY RLDSQNAQGF EWLFLAWSPD NSPVRLKMLY AATRATVKKE FGGGHIKDEL FGTVKDDLSF AGYQKHLSSC AAPAPLTSAE RELQQIRINE VKTEISVESK HQTLQGLAFP LQPEAQRALQ QLKQKMVNYI QMKLDLERET IELVHTEPTD VAQLPSRVPR DAARYHFFLY KHTHEGDPLE SVVFIYSMPG YKCSIKERML YSSCKSRLLD SVEQDFHLEI AKKIEIGDGA ELTAEFLYDE VHPKQHAFKQ AFAKPKGPGG KRGHKRLIRG PGENGDDS
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.