Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Tyrosine-protein kinase ABL1 Protein
Produktkod. 16004821
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16004821
Brand: enQuireBio™ QP8475ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tyrosine-protein kinase ABL1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_005148.2
Gen-ID (Entrez) 25
Namn Tyrosine-protein kinase ABL1 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol ABL
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens ICLKLVGCKS KKGLSSSSSC YLEEALQRPV ASDFEPQGLS EAARWNSKEN LLAGPSENDP NLFVALYDFV ASGDNTLSIT KGEKLRVLGY NHNGEWCEAQ TKNGQGWVPS NYITPVNSLE KHSWYHGPVS RNAAEYLLSS GINGSFLVRE SESSPGQRSI SLRYEGRVYH YRINTASDGK LYVSSESRFN T
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.