Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Tyrosine-protein kinase JAK1 Protein
Produktkod. 16071880
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16071880
Brand: enQuireBio™ QP6244ye100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tyrosine-protein kinase JAK1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001307852.1
Gen-ID (Entrez) 3716
Namn Tyrosine-protein kinase JAK1 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol JAK1
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens EQNPDIVSEK KPATEVDPTH FEKRFLKRIR DLGEGHFGKV ELCRYDPEGD NTGEQVAVKS LKPESGGNHI ADLKKEIEIL RNLYHENIVK YKGICTEDGG NGIKLIMEFL PSGSLKEYLP KNKNKINLKQ QLKYAVQICK GMDYLGSRQY VHRDLAARNV LVESEHQVKI GDFGLTKAIE TDKEYYTVKD DRDSPVFWYA PECLMQSKFY IASDVWSFGV TLHELLTYCD SDSSPMALFL KMIGPTHGQM TVTRLVNTLK EGKRLPCPPN CPDEVYQLMR KCWEFQPSNR TSFQNLIEGF EALLK
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.