Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Tyrosine-protein kinase JAK2 Protein
Produktkod. 16091890
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16091890
Brand: enQuireBio™ QP6246ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tyrosine-protein kinase JAK2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001309123.1
Gen-ID (Entrez) 3717
Namn Tyrosine-protein kinase JAK2 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol JAK2
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens KPLSALDSQR KLQFYEDRHQ LPAPKWAELA NLINNCMDYE PDFRPSFRAI IRDLNSLFTP DYELLTENDM LPNMRIGALG FSGAFEDRDP TQFEERHLKF LQQLGKGNFG SVEMCRYDPL QDNTGEVVAV KKLQHSTEEH LRDFEREIEI LKSLQHDNIV KYKGVCYSAG RRNLKLIMEY LPYGSLRDYL QKHKERIDHI KLLQYTSQIC KGMEYLGTKR YIHRDLATRN ILVENENRVK IGDFGLTKVL PQDKEYYKVK EPGESPIFWY APESLTESKF SVASDVWSFG VVLYELFTYI EKSKSPPAEF MRMIGNDKQG QMIVFHLIEL LKNNGRLPRP DGCPDEIYMI MTECWNNNVN QRPSFRDLAL RVDQIRDNMA G
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.