Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human U2 small nuclear ribonucleoprotein B″ Protein
Produktkod. p-7154081
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16038540
Brand: enQuireBio™ QP7374ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) U2 small nuclear ribonucleoprotein B″, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_003083.1
Gen-ID (Entrez) 6629
Namn U2 small nuclear ribonucleoprotein B'' Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol SNRPB2
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MDIRPNHTIY INNMNDKIKK EELKRSLYAL FSQFGHVVDI VALKTMKMRG QAFVIFKELG SSTNALRQLQ GFPFYGKPMR IQYAKTDSDI ISKMRGTFAD KEKKKEKKKA KTVEQTATTT NKKPGQGTPN SANTQGNSTP NPQVPDYPPN YILFLNNLPE ETNEMMLSML FNQFPGFKEV RLVPGRHDIA FVEFENDGQA GAARDALQGF KITPSHAMKI TYAKK
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.