Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human U6 snRNA-associated Sm-like protein LSm4 Protein
Produktkod. 16092460
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16092460
Brand: enQuireBio™ QP6322ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) U6 snRNA-associated Sm-like protein LSm4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_036453.1
Gen-ID (Entrez) 25804
Namn U6 snRNA-associated Sm-like protein LSm4 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol LSM4
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MLPLSLLKTA QNHPMLVELK NGETYNGHLV SCDNWMNINL REVICTSRDG DKFWRMPECY IRGSTIKYLR IPDEIIDMVK EEVVAKGRGR GGLQQQKQQK GRGMGGAGRG VFGGRGRGGI PGTGRGQPEK KPGRQAGKQ
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.