Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human U6 snRNA-associated Sm-like protein LSm4 Protein
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NP_036453.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 25804 |
| Namn | U6 snRNA-associated Sm-like protein LSm4 Protein |
| Kvantitet | 10 μg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoxinkoncentration | Not determined. |
| Gensymbol | LSM4 |
| Protein Längd | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Korsreaktivitet | Human |
| Visa mer |