Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human U6 snRNA-associated Sm-like protein LSm4 Protein
Produktkod. 16012470
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Product Code. 16012470
Brand: enQuireBio™ QP6322ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) U6 snRNA-associated Sm-like protein LSm4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Tillträdesnummer NP_036453.1
Gen-ID (Entrez) 25804
Namn U6 snRNA-associated Sm-like protein LSm4 Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol LSM4
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MLPLSLLKTA QNHPMLVELK NGETYNGHLV SCDNWMNINL REVICTSRDG DKFWRMPECY IRGSTIKYLR IPDEIIDMVK EEVVAKGRGR GGLQQQKQQK GRGMGGAGRG VFGGRGRGGI PGTGRGQPEK KPGRQAGKQ
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.