Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Ubiquitin-conjugating enzyme E2 D3 Protein
Produktkod. 16036380
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16036380
Brand: enQuireBio™ QP6863ec200ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ubiquitin-conjugating enzyme E2 D3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_003331.1
Gen-ID (Entrez) 7323
Namn Ubiquitin-conjugating enzyme E2 D3 Protein
Kvantitet 200 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol UBE2D3
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MALKRINKEL SDLARDPPAQ CSAGPVGDDM FHWQATIMGP NDSPYQGGVF FLTIHFPTDY PFKPPKVAFT TRIYHPNINS NGSICLDILR SQWSPALTIS KVLLSICSLL CDPNPDDPLV PEIARIYKTD RDKYNRISRE WTQKYAM
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.